Acetone
25 L
Codice catalogo ROTH9372.3
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- Numero CAS:67-64-1
- Formula:CH₃COCH₃
- Numero MDL:MFCD00008765
- Molecular Weight:58.08 g/mol
- IndexMerck:13,00067
- Punto di ebollizione:56,2 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–95,4 °C
- Densità:0,792 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:<–20 °C (coppa chiusa)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- REACH:01-2119471330-49
Specifiche
Specifiche
- Conf:25 L