Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetone
bottiglia in vetro, 2,5 L
Codice catalogo ROTH9372.2
Infiammabile
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Acetone
Codice catalogo ROTH9372.2
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  67-64-1
Acetone
Acetone
bottiglia in vetro, 2,5 L
Numero CAS:  67-64-1
Price
SFr. 87.00
Log in per disponibilità
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • Numero CAS:67-64-1
  • Formula:CH₃COCH₃
  • Numero MDL:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • IndexMerck:13,00067
  • Punto di ebollizione:56,2 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–95,4 °C
  • Densità:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:<–20 °C (coppa chiusa)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471330-49
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    2,5 L
Specifiche