Orders LinkContactUsLinkComponent
Argento nitrato
10 g
Codice catalogo ROTH9370.4
Ossidante
Corrosivo
Ambiente
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Argento nitrato
Codice catalogo ROTH9370.4
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  7761-88-8
Argento nitrato
Argento nitrato
10 g
Numero CAS:  7761-88-8
Price
SFr. 50.30
Log in per disponibilità
1 * 10 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
  • Numero CAS:7761-88-8
  • Formula:AgNO₃
  • Numero MDL:MFCD00003414
  • Molecular Weight:169.87 g/mol
  • IndexMerck:12,08661
  • Punto di ebollizione:444 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:210 °C
  • Densità:4,35 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-853-9
  • UN:1493
  • ADR:5.1,II
  • REACH:01-2119513705-43
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    10 g
Specifiche