Argento nitrato
1 kg
Codice catalogo ROTH9370.3
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Argento nitrato
Codice catalogo ROTH9370.3
Nome del fornitore: Roth Carl
Marketsource
Numero CAS: 7761-88-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
- Numero CAS:7761-88-8
- Formula:AgNO₃
- Numero MDL:MFCD00003414
- Molecular Weight:169.87 g/mol
- IndexMerck:12,08661
- Punto di ebollizione:444 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:210 °C
- Densità:4,35 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:231-853-9
- UN:1493
- ADR:5.1,II
- REACH:01-2119513705-43
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 kg