Bicina
Bottiglia di vetro, 50 g
Codice catalogo ROTH9162.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
- Numero CAS:150-25-4
- Formula:C₆H₁₃NO₄
- Numero MDL:MFCD00004295
- Molecular Weight:163.17 g/mol
- Punto di fusione:185…192 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:205-755-1
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:50 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



