PIPES
Glass bottle for solids, 250 g
Codice catalogo ROTH9156.3
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
- Numero CAS:5625-37-6
- Formula:C₈H₁₈N₂O₆S₂
- Numero MDL:MFCD00006159
- Molecular Weight:302.37 g/mol
- IndexMerck:12,07633
- Punto di ebollizione:499 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:300 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:227-057-6
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:250 g