Orders LinkContactUsLinkComponent
PIPES
PIPES
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo ROTH9156.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
PIPES
Codice catalogo ROTH9156.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  5625-37-6
PIPES
PIPES
Glass bottle for solids, 25 g
Numero CAS:  5625-37-6
Price
28.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
  • Numero CAS:5625-37-6
  • Formula:C₈H₁₈N₂O₆S₂
  • Numero MDL:MFCD00006159
  • Molecular Weight:302.37 g/mol
  • IndexMerck:12,07633
  • Punto di ebollizione:499 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:300 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:227-057-6
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g
Specifiche