Tween® 80
Bottiglia di vetro, 1 kg
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:9005-65-6
- Numero MDL:MFCD00082107
- IndexMerck:13,07664
- Punto di ebollizione:∼100 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–21 °C
- Densità:1,062 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:>149 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:500-019-9
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 kg