Orders LinkContactUsLinkComponent
Argento
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo ROTH8821.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Argento
Codice catalogo ROTH8821.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  7440-22-4
Argento
Glass bottle for solids, 25 g
Numero CAS:  7440-22-4
Price
262.80 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:7440-22-4
  • Formula:Ag
  • Numero MDL:MFCD00003397
  • Molecular Weight:107.87 g/mol
  • IndexMerck:12,08647
  • Punto di ebollizione:2212 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:962 °C
  • Densità:10,5 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-131-3
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g
Specifiche