Orders LinkContactUsLinkComponent
Cloroformio
Cloroformio
bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo ROTHY015.1
Tossico
Salute
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Cloroformio
Codice catalogo ROTHY015.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  67-66-3
Cloroformio
Cloroformio
bottiglia in vetro, 1 L
Numero CAS:  67-66-3
Price
SFr. 40.20
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
Sinonimi:  Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
  • Numero CAS:67-66-3
  • Formula:CHCl₃
  • Numero MDL:MFCD00000826
  • Molecular Weight:119.38 g/mol
  • IndexMerck:13,02160
  • Punto di ebollizione:61,7 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–63 °C
  • Densità:1,4832 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-663-8
  • UN:1888
  • ADR:6.1,III
  • REACH:05-2114614906-45
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L