Imidazolo
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo ROTHX998.3
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
- Numero CAS:288-32-4
- Formula:C₃H₄N₂
- Numero MDL:MFCD00005183
- Molecular Weight:68.08 g/mol
- IndexMerck:13,04935
- Punto di ebollizione:255 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:89…90 °C
- Densità:1,18 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:135 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:206-019-2
- UN:2923
- ADR:8,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g