n-Pentano
10 L
Codice catalogo ROTH8720.2
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Pentane
- Numero CAS:109-66-0
- Formula:H₃C(CH₂)₃CH₃
- Numero MDL:MFCD00009498
- Molecular Weight:72.15 g/mol
- IndexMerck:13,07193
- Punto di ebollizione:35…36 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–130 °C
- Densità:0,63 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:–40 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:203-692-4
- UN:1265
- ADR:3,II
- REACH:01-2119459286-30
Specifiche
Specifiche
- Conf:10 L