Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Pentano
n-Pentano
bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo ROTH8720.1
Infiammabile
Salute
Irritante
Ambiente
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
n-Pentano
Codice catalogo ROTH8720.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  109-66-0
n-Pentano
n-Pentano
bottiglia in vetro, 1 L
Numero CAS:  109-66-0
Price
SFr. 55.10
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
Sinonimi:  Pentane
  • Numero CAS:109-66-0
  • Formula:H₃C(CH₂)₃CH₃
  • Numero MDL:MFCD00009498
  • Molecular Weight:72.15 g/mol
  • IndexMerck:13,07193
  • Punto di ebollizione:35…36 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–130 °C
  • Densità:0,63 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:–40 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:203-692-4
  • UN:1265
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119459286-30
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.