n-Eptano
10 L
Codice catalogo ROTH8654.2
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: high purity solvents
- Numero CAS:142-82-5
- Formula:H₃C(CH₂)₅CH₃
- Numero MDL:MFCD00009544
- Molecular Weight:100.20 g/mol
- IndexMerck:13,04679
- Punto di ebollizione:98,4 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–90,6 °C
- Densità:0,6838 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:–4 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:205-563-8
- UN:1206
- ADR:3,II
Specifiche
Specifiche
- Conf:10 L