Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Eptano
bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo ROTH8654.1
Infiammabile
Salute
Irritante
Ambiente
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
n-Eptano
Codice catalogo ROTH8654.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  142-82-5
n-Eptano
n-Eptano
bottiglia in vetro, 1 L
Numero CAS:  142-82-5
Price
SFr. 51.50
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
Sinonimi:  high purity solvents
  • Numero CAS:142-82-5
  • Formula:H₃C(CH₂)₅CH₃
  • Numero MDL:MFCD00009544
  • Molecular Weight:100.20 g/mol
  • IndexMerck:13,04679
  • Punto di ebollizione:98,4 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–90,6 °C
  • Densità:0,6838 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:–4 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:205-563-8
  • UN:1206
  • ADR:3,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
Specifiche