Orders LinkContactUsLinkComponent
Sodio nitrito
25 kg
  ROTH8604.5
Marketsource
 :   Roth Carl
Sodio nitrito
  ROTH8604.5
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  7632-00-0
Sodio nitrito
25 kg
 :  7632-00-0
SFr. 382.80
1 * 25 kg
 :  Diazotizing salts
  •  :7632-00-0
  •  :NaNO₂
  •  :MFCD00011118
  •  :69 g/mol
  •  :13,08721
  •  :320 °C (1013 hPa)
  •  :284 °C
  •  :2,168 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambiente
  •  :231-555-9
  •  :1500
  •  :5.1,III
  • Conf:
    25 kg