Orders LinkContactUsLinkComponent
Sodio nitrito
Sodio nitrito
5 kg
Codice catalogo ROTH8604.2
Ossidante
Tossico
Ambiente
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Sodio nitrito
Codice catalogo ROTH8604.2
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  7632-00-0
Sodio nitrito
5 kg
Numero CAS:  7632-00-0
Price
SFr. 95.90
Log in per disponibilità
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Diazotizing salts
  • Numero CAS:7632-00-0
  • Formula:NaNO₂
  • Numero MDL:MFCD00011118
  • Molecular Weight:69 g/mol
  • IndexMerck:13,08721
  • Punto di ebollizione:320 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:284 °C
  • Densità:2,168 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-555-9
  • UN:1500
  • ADR:5.1,III
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    5 kg