Sodio nitrito
Glass bottle for solids, 1 kg
ROTH8604.1
Marketsource
: Diazotizing salts
- :7632-00-0
- :NaNO₂
- :MFCD00011118
- :69 g/mol
- :13,08721
- :320 °C (1013 hPa)
- :284 °C
- :2,168 g/cm³ (20 °C)
- :Ambiente
- :231-555-9
- :1500
- :5.1,III
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 kg