Metanolo
10 L
ROTH8388.3
Marketsource
Metanolo
ROTH8388.3
Marketsource
: 67-56-1
: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
- :67-56-1
- :CH₃OH
- :MFCD00004595
- :32.04 g/mol
- :13,05984
- :64,6 °C (1013 hPa)
- :–98 °C
- :0,7918 g/cm³ (20 °C)
- :11 °C (coppa chiusa)
- :Ambiente
- :200-659-6
- :1230
- :3,II
- :01-2119433307-44
- Conf:10 L
- Cat. No.:ROTH8388.3
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion