Metanolo
bottiglia in vetro, 2,5 L
Codice catalogo ROTH8388.2
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Metanolo
Codice catalogo ROTH8388.2
Nome del fornitore: Roth Carl
Marketsource
Numero CAS: 67-56-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
- Numero CAS:67-56-1
- Formula:CH₃OH
- Numero MDL:MFCD00004595
- Molecular Weight:32.04 g/mol
- IndexMerck:13,05984
- Punto di ebollizione:64,6 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–98 °C
- Densità:0,7918 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:11 °C (coppa chiusa)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-659-6
- UN:1230
- ADR:3,II
- REACH:01-2119433307-44
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:2,5 L
- Cat. No.:ROTH8388.2
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion