Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
EDTA

EDTA

Bottiglia di vetro, 500 g
Codice catalogo ROTH8040.3
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
EDTA
Codice catalogo ROTH8040.3
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  60-00-4
EDTA
EDTA

Bottiglia di vetro, 500 g

Numero CAS:  60-00-4
Price
SFr. 83.90
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
  • Numero CAS:60-00-4
  • Formula:C₁₀H₁₆N₂O₈
  • Numero MDL:MFCD00003541
  • Molecular Weight:292.25 g/mol
  • IndexMerck:13,03546
  • Punto di ebollizione:614 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:220 °C
  • Densità:0,86 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:>100 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-449-4
  • REACH:01-2119486399-18
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    500 g

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.