Orders LinkContactUsLinkComponent
EDTA
Bottiglia di vetro, 1 kg
Codice catalogo ROTH8040.2
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
EDTA
Codice catalogo ROTH8040.2
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  60-00-4
EDTA
EDTA
Bottiglia di vetro, 1 kg
Numero CAS:  60-00-4
Price
SFr. 130.80
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
  • Numero CAS:60-00-4
  • Formula:C₁₀H₁₆N₂O₈
  • Numero MDL:MFCD00003541
  • Molecular Weight:292.25 g/mol
  • IndexMerck:13,03546
  • Punto di ebollizione:614 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:220 °C
  • Densità:0,86 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:>100 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-449-4
  • REACH:01-2119486399-18
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 kg
Specifiche