Orders LinkContactUsLinkComponent
Iodio
Bottiglia di vetro, 1 kg
Codice catalogo ROTH7935.2
Salute
Irritante
Ambiente
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Iodio
Codice catalogo ROTH7935.2
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  7553-56-2
Iodio
Bottiglia di vetro, 1 kg
Numero CAS:  7553-56-2
Price
SFr. 610.80
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • Numero CAS:7553-56-2
  • Formula:I₂
  • Numero MDL:MFCD00011355
  • Molecular Weight:253.81 g/mol
  • IndexMerck:13,05036
  • Punto di ebollizione:184,3 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:114 °C
  • Densità:4,9 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-442-4
  • UN:3495
  • ADR:8,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 kg