Orders LinkContactUsLinkComponent
Quarzo
Quarzo
20 kg
Codice catalogo ROTH7898.2
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Quarzo
Codice catalogo ROTH7898.2
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  14808-60-7
Quarzo
Quarzo
20 kg
Numero CAS:  14808-60-7
Price
101.90 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 20 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
  • Numero CAS:14808-60-7
  • Formula:SiO₂
  • Numero MDL:MFCD00217788
  • Molecular Weight:60.08 g/mol
  • Punto di ebollizione:2230 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:1427 °C
  • Densità:2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:238-878-4
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    20 kg