Orders LinkContactUsLinkComponent
Vanillina
Vanillina
Bottiglia di vetro, 1 kg
Codice catalogo ROTH7887.2
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Vanillina
Codice catalogo ROTH7887.2
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  121-33-5
Vanillina
Vanillina
Bottiglia di vetro, 1 kg
Numero CAS:  121-33-5
Price
138.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
  • Numero CAS:121-33-5
  • Formula:C₈H₈O₃
  • Numero MDL:MFCD00006942
  • Molecular Weight:152.15 g/mol
  • IndexMerck:13,09998
  • Punto di ebollizione:285 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:∼82 °C
  • Densità:1,056 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:153 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:204-465-2
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 kg