Orders LinkContactUsLinkComponent
Etidio bromuro
Etidio bromuro
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo ROTH7870.1
Tossico
Salute
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Etidio bromuro
Codice catalogo ROTH7870.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  1239-45-8
Etidio bromuro
Glass bottle for solids, 1 g
Numero CAS:  1239-45-8
Price
SFr. 35.90
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
  • Numero CAS:1239-45-8
  • Formula:C₂₁H₂₀BrN₃
  • Numero MDL:MFCD00011724
  • Molecular Weight:394.31 g/mol
  • IndexMerck:13,04751
  • Punto di ebollizione:72 °C (0,1 mmHg)
  • Punto di fusione:261…264 °C
  • Densità:1,01 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:<100 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:214-984-6
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1 g
Specifiche