Iodio
Bottiglia di vetro, 1 kg
Codice catalogo ROTHX864.3
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:7553-56-2
- Formula:I₂
- Numero MDL:MFCD00011355
- Molecular Weight:253.81 g/mol
- IndexMerck:13,05036
- Punto di ebollizione:184,3 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:114 °C
- Densità:4,9 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:231-442-4
- UN:3495
- ADR:8,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 kg