Iodio
Bottiglia di vetro, 250 g
Catalog # ROTHX864.2
Marketsource
Supplier: Roth Carl
Jump to:
Product Details & Documents
- CAS Number:7553-56-2
- Formula:I₂
- MDL Number:MFCD00011355
- Molecular Weight:253.81 g/mol
- Merck Index:13,05036
- Boiling Pt:184,3 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:114 °C
- Density:4,9 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Ambiente
- EINECS:231-442-4
- UN:3495
- ADR:8,III
Specifications
Specifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:250 g