Membrane filters
1,00 µm, 47 mm
Codice catalogo ROTHY951.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø:47 mm
- Dimensioni pori:1,00 µm
- Seq:06
- Temperatura massima:250 °C
- Cat. No.:ROTHY951.1
- Diametro dei pori:1,00 µm
- Spessore:0,2 mm