Orders LinkContactUsLinkComponent
Membrane filters
0,20 µm, 47 mm
Codice catalogo ROTHY949.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Membrane filters
Codice catalogo ROTHY949.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Membrane filters
0,20 µm, 47 mm
Price
SFr. 82.70
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    47 mm
  • Dimensioni pori:
    0,20 µm
  • Seq:
    04
  • Temperatura massima:
    250 °C
  • Cat. No.:
    ROTHY949.1
  • Diametro dei pori:
    0,20 µm
  • Spessore:
    0,2 mm