Orders LinkContactUsLinkComponent
Membrane filters
0,05 µm, 47 mm
  ROTHY948.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Membrane filters
  ROTHY948.1
 :  Roth Carl
Marketsource
Membrane filters
0,05 µm, 47 mm
SFr. 92.00
1 * 10 ST
  • Ø:
    47 mm
  • Dimensioni pori:
    0,05 µm
  • Seq:
    03
  • Temperatura massima:
    250 °C
  • Cat. No.:
    ROTHY948.1
  • Diametro dei pori:
    0,05 µm
  • Spessore:
    0,2 mm