Membrane filters
0,05 µm, 25 mm
Catalog # ROTHY943.1
Marketsource
Supplier: Roth Carl
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Ø:25 mm
- Dimensioni pori:0,05 µm
- Seq:02
- Temperatura massima:250 °C
- Cat. No.:ROTHY943.1
- Diametro dei pori:0,05 µm
- Spessore:0,2 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.