Orders LinkContactUsLinkComponent
Membrane filters
0,05 µm, 13 mm
  ROTHY938.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Membrane filters
  ROTHY938.1
 :  Roth Carl
Marketsource
Membrane filters
0,05 µm, 13 mm
SFr. 40.30
1 * 10 ST
  • Ø:
    13 mm
  • Dimensioni pori:
    0,05 µm
  • Seq:
    01
  • Temperatura massima:
    250 °C
  • Cat. No.:
    ROTHY938.1
  • Diametro dei pori:
    0,05 µm
  • Spessore:
    0,2 mm