Acido borico
25 kg
Codice catalogo ROTHP010.5
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Acido borico
Codice catalogo ROTHP010.5
Nome del fornitore: Roth Carl
Marketsource
Numero CAS: 10043-35-3
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
- Numero CAS:10043-35-3
- Formula:B(OH)₃
- Numero MDL:MFCD00011337
- Molecular Weight:61.83 g/mol
- IndexMerck:13,01326
- Punto di ebollizione:185 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:160 °C
- Densità:1,44 g/cm³ (25 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:233-139-2
- REACH:01-2119486683-25
Specifiche
Specifiche
- Conf:25 kg
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



