Orders LinkContactUsLinkComponent
Acido borico
Acido borico
Bottiglia di vetro, 1.000 g
Codice catalogo ROTHP010.2
Salute
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Acido borico
Codice catalogo ROTHP010.2
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  10043-35-3
Acido borico
Acido borico
Bottiglia di vetro, 1.000 g
Numero CAS:  10043-35-3
Price
54.60 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1.000 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
  • Numero CAS:10043-35-3
  • Formula:B(OH)₃
  • Numero MDL:MFCD00011337
  • Molecular Weight:61.83 g/mol
  • IndexMerck:13,01326
  • Punto di ebollizione:185 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:160 °C
  • Densità:1,44 g/cm³ (25 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:233-139-2
  • REACH:01-2119486683-25
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1.000 g
Specifiche