Orders LinkContactUsLinkComponent
N,N-Dimetilformammide
bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo ROTHT921.1
Infiammabile
Salute
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
N,N-Dimetilformammide
Codice catalogo ROTHT921.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  68-12-2
N,N-Dimetilformammide
N,N-Dimetilformammide
bottiglia in vetro, 1 L
Numero CAS:  68-12-2
Price
82.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
Sinonimi:  Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
  • Numero CAS:68-12-2
  • Formula:HCON(CH₃)₂
  • Numero MDL:MFCD00003284
  • Molecular Weight:73.09 g/mol
  • IndexMerck:13,03269
  • Punto di ebollizione:153 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–61 °C
  • Densità:0,949 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:57,5 °C (coppa chiusa)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-679-5
  • UN:2265
  • ADR:3,III
  • REACH:01-2119475605-32
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
Specifiche