Ammonio acetato
Bottiglia di vetro, 500 g
ROTHT872.1
Marketsource
: Acetic acid ammonium salt
- :631-61-8
- :H₃CCOONH₄
- :MFCD00013066
- :77.08 g/mol
- :13,00495
- :114 °C
- :1,17 g/cm³ (20 °C)
- :136 °C
- :Ambiente
- :211-162-9
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:500 g