Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassio esacianoferrato (III)
Potassio esacianoferrato (III)
Glass bottle for solids, 500 g
Codice catalogo ROTHP746.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Potassio esacianoferrato (III)
Codice catalogo ROTHP746.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  13746-66-2
Potassio esacianoferrato (III)
Glass bottle for solids, 500 g
Numero CAS:  13746-66-2
Price
SFr. 166.80
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
  • Numero CAS:13746-66-2
  • Formula:K₃Fe(CN)₆
  • Numero MDL:MFCD00011392
  • Molecular Weight:329.25 g/mol
  • IndexMerck:13,07712
  • Densità:1,85 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:237-323-3
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    500 g