Orders LinkContactUsLinkComponent
Deep freeze boxes, Rotilabo®
Deep freeze boxes, Rotilabo®
2000 ml, naturale, 255×103×94 mm
Codice catalogo ROTHA273.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Deep freeze boxes, Rotilabo®
Codice catalogo ROTHA273.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Deep freeze boxes, Rotilabo®
2000 ml, naturale, 255×103×94 mm
Price
SFr. 33.80
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
HDPE box with LDPE lid.
  • Suitable for foodstuffs
  • Stackable
  • With notched lid
  • Rectangular and slightly conical
  • Temperature stable from −40 to +95 °C
Specifiche
  • Capacità:
    2000 ml
  • Colore:
    naturale
  • Dimensioni:
    255×103×94 mm
  • Seq:
    05