Orders LinkContactUsLinkComponent
Guanine
Glass bottle for solids, 10 g
Codice catalogo ROTH7505.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Guanine
Codice catalogo ROTH7505.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  73-40-5
Guanine
Glass bottle for solids, 10 g
Numero CAS:  73-40-5
Price
SFr. 29.40
Log in per disponibilità
1 * 10 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-Amino-1H-purin-6(7H)-one
  • Numero CAS:73-40-5
  • Formula:C₅H₅N₅O
  • Numero MDL:MFCD00071533
  • Molecular Weight:151.13 g/mol
  • IndexMerck:13,04580
  • Punto di fusione:> 220 °C
  • Densità:1,67 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-799-8
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    10 g
Specifiche