Orders LinkContactUsLinkComponent
Benzene
Benzene
bottiglia in vetro, 2,5 L
Codice catalogo ROTH7173.2
Infiammabile
Salute
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Benzene
Codice catalogo ROTH7173.2
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  71-43-2
Benzene
Benzene
bottiglia in vetro, 2,5 L
Numero CAS:  71-43-2
Price
178.80 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Sinonimi:  Cyclohexatriene
  • Numero CAS:71-43-2
  • Formula:C₆H₆
  • Numero MDL:MFCD00003009
  • Molecular Weight:78.11 g/mol
  • IndexMerck:13,01066
  • Punto di ebollizione:80,1 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:5,5 °C
  • Densità:0,878 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:–11 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-753-7
  • UN:1114
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119447106-44
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    2,5 L