Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)Ribosio
D(-)Ribosio
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo ROTH7168.2
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
D(-)Ribosio
Codice catalogo ROTH7168.2
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  50-69-1
D(-)Ribosio
Glass bottle for solids, 100 g
Numero CAS:  50-69-1
Price
SFr. 154.80
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:50-69-1
  • Formula:C₅H₁₀O₅
  • Numero MDL:MFCD00135453
  • Molecular Weight:150.13 g/mol
  • IndexMerck:12,08371
  • Punto di ebollizione:331 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:90…95 °C
  • Densità:0,8 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-059-4
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..