Orders LinkContactUsLinkComponent
Tricina
Tricina
Bottiglia di vetro, 1 kg
Codice catalogo ROTH6977.3
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Tricina
Codice catalogo ROTH6977.3
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  5704-04-1
Tricina
Bottiglia di vetro, 1 kg
Numero CAS:  5704-04-1
Price
SFr. 514.80
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
  • Numero CAS:5704-04-1
  • Formula:(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
  • Numero MDL:MFCD00004277
  • Molecular Weight:179.17 g/mol
  • IndexMerck:13,09724
  • Punto di fusione:187 °C
  • Densità:1,523 g/cm³ (19.85 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:227-193-6
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 kg