Destrina, giallo
5 kg
Codice catalogo ROTH6777.2
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Destrina, giallo
Codice catalogo ROTH6777.2
Nome del fornitore: Roth Carl
Marketsource
Numero CAS: 9004-53-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Dextrin
- Numero CAS:9004-53-9
- Formula:(C₆H₁₂O₆)n
- Numero MDL:MFCD00081554
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:232-675-4
Specifiche
Specifiche
- Conf:5 kg
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.