Destrina, giallo
Glass bottle for solids, 1 kg
Codice catalogo ROTH6777.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Destrina, giallo
Codice catalogo ROTH6777.1
Nome del fornitore: Roth Carl
Marketsource
Numero CAS: 9004-53-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Dextrin
- Numero CAS:9004-53-9
- Formula:(C₆H₁₂O₆)n
- Numero MDL:MFCD00081554
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:232-675-4
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 kg