Orders LinkContactUsLinkComponent
Agarosio
Agarosio
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo ROTH6351.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Agarosio
Codice catalogo ROTH6351.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  9012-36-6
Agarosio
Agarosio
Glass bottle for solids, 5 g
Numero CAS:  9012-36-6
Price
SFr. 57.50
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:9012-36-6
  • Numero MDL:MFCD00081294
  • Punto di fusione:60…90 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:232-731-8
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    5 g