Cloroformio
bottiglia in vetro, 2,5 L
Codice catalogo ROTH6340.2
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
- Numero CAS:67-66-3
- Formula:CHCl₃
- Numero MDL:MFCD00000826
- Molecular Weight:119.38 g/mol
- IndexMerck:13,02160
- Punto di ebollizione:61,7 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–63 °C
- Densità:1,4832 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-663-8
- UN:1888
- ADR:6.1,III
- REACH:05-2114614906-45
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:2,5 L