Orders LinkContactUsLinkComponent
Acido L(+)-ascorbico
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo ROTH6288.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Acido L(+)-ascorbico
Codice catalogo ROTH6288.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  50-81-7
Acido L(+)-ascorbico
Acido L(+)-ascorbico
Glass bottle for solids, 100 g
Numero CAS:  50-81-7
Price
SFr. 19.80
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • Numero CAS:50-81-7
  • Formula:C₆H₈O₆
  • Numero MDL:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176.13 g/mol
  • IndexMerck:13,00837
  • Punto di ebollizione:553 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:190…192 °C
  • Densità:1,694 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-066-2
  • REACH:exempt
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g
Specifiche