N,N-Dimetilformammide
25 L
Codice catalogo ROTH6251.4
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
N,N-Dimetilformammide
Codice catalogo ROTH6251.4
Nome del fornitore: Roth Carl
Marketsource
Numero CAS: 68-12-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
- Numero CAS:68-12-2
- Formula:HCON(CH₃)₂
- Numero MDL:MFCD00003284
- Molecular Weight:73.09 g/mol
- IndexMerck:13,03269
- Punto di ebollizione:153 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–61 °C
- Densità:0,949 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:57,5 °C (coppa chiusa)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-679-5
- UN:2265
- ADR:3,III
- REACH:01-2119475605-32
Specifiche
Specifiche
- Conf:25 L
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



