Orders LinkContactUsLinkComponent
Caffeic acid
Caffeic acid
Glass bottle for solids, 50 g
Codice catalogo ROTH5869.2
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Caffeic acid
Codice catalogo ROTH5869.2
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  331-39-5
Caffeic acid
Glass bottle for solids, 50 g
Numero CAS:  331-39-5
Price
210.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 50 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
  • Numero CAS:331-39-5
  • Formula:C₉H₈O₄
  • Numero MDL:MFCD00004392
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • IndexMerck:12,01673
  • Punto di ebollizione:366 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:234…237 °C
  • EINECS:206-361-2
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    50 g
Specifiche